Få mere at vide
Oregon Pesticide Mixture 2 100x AL 100-200 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318216
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318216 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318216 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000256AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-Fenpyroximate∣Abamectin∣Acephate∣Aldicarb∣Boscalid∣Etofenprox∣Fipronil∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Methomyl∣Naled∣Paclobutrazol∣Propiconazole∣Spiroxamine∣Tebuconazole
CAS 134098-61-6, 71751-41-2, 30560-19-1, 116-06-3, 188425-85-6, 80844-07-1
Analyt- eller komponentnavne (E)-Fenpyroximate∣Abamectin∣Acephate∣Aldicarb∣Boscalid∣Etofenprox∣Fipronil∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Methomyl∣Naled∣Paclobutrazol∣Propiconazole∣Spiroxamine∣Tebuconazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (E)-Fenpyroximate 40 μg/mL∣Acephate 40 μg/mL∣Aldicarb 40 μg/mL∣Boscalid 40 μg/mL∣Etofenprox 40 μg/mL∣Fipronil 40 μg/mL∣Fludioxonil 40 μg/mL∣Imidacloprid 40 μg/mL∣Kresoxim-methyl 40 μg/mL∣Methomyl 40 μg/mL∣Paclobutrazol 40 μg/mL∣Propiconazole 40 μg/mL∣Spiroxamine 40 μg/mL∣Tebuconazole 40 μg/mL∣Abamectin 50 μg/mL∣Naled 50 μg/mL