Få mere at vide
Oregon Pesticide Mixture 2-100 AL 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-Fenpyroximate∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Etoxazole∣Fenoxycarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Hexythiazox∣Imazalil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methiocarb∣Methomyl∣MGK 264 isomer A∣MGK 264 isomer B∣Myclobutanil∣Parathion-methyl |
| CAS | 134098-61-6, 60-51-5, 13194-48-4, 80844-07-1, 153233-91-1, 72490-01-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (E)-Fenpyroximate∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Etoxazole∣Fenoxycarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Hexythiazox∣Imazalil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methiocarb∣Methomyl∣MGK 264 isomer A∣MGK 264 isomer B∣Myclobutanil∣Parathion-methyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | MGK 264 isomer B 30 μg/mL∣MGK 264 isomer A 70 μg/mL∣(E)-Fenpyroximate 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Ethoprophos 100 μg/mL∣Etofenprox 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Fenoxycarb 100 μg/mL∣Fipronil 100 μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Fludioxonil 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Imidacloprid 100 μg/mL∣Kresoxim-methyl 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Metalaxyl 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL |