Få mere at vide
Oregon Pesticide Mixture 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naled∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Prallethrin∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyrethrins∣Pyridaben∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin |
| CAS | 300-76-5, 23135-22-0, 76738-62-0, 52645-53-1, 732-11-6, 51-03-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Naled∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Prallethrin∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyrethrins∣Pyridaben∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Naled 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Paclobutrazol 100 μg/mL∣Permethrin 100 μg/mL∣Phosmet 100 μg/mL∣Piperonyl butoxide 100 μg/mL∣Prallethrin 100 μg/mL∣Propiconazole 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Pyridaben 100 μg/mL∣Spinosad 100 μg/mL∣Spiromesifen 100 μg/mL∣Spirotetramat 100 μg/mL∣Spiroxamine 100 μg/mL∣Tebuconazole 100 μg/mL∣Thiacloprid 100 μg/mL∣Thiamethoxam 100 μg/mL∣Trifloxystrobin 100 μg/mL |