Få mere at vide
Oregon Pesticide Mixture 1 600 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Abamectin∣Spinosad |
| CAS | 71751-41-2, 168316-95-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Abamectin∣Spinosad |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Abamectin 600 μg/mL∣Spinosad 600 μg/mL |