Få mere at vide
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 Cadaverine, 5-isomer
Artikelnummer. 11579166
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. 11579166
Brand: Invitrogen™ O10465
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oregon Green™ 488 Cadaverine, 5-isomer
Den primære alifatiske amin i det grønne fluorescerende Oregon Green™ cadaverin kan reversibelt kobles til aldehyder og ketoner for at danne en Schiff-base - som kan reduceres til et stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanoborhydrid (NaCNH 3 ) for at danne nye biotinylerede prober. Carboxylsyrer af proteiner og andre vandopløselige biopolymerer kan kobles til dette molekyle i vandig opløsning ved hjælp af vandopløselige carbodiimider såsom EDAC (E2247). Dette molekyle kan også bruges som et vandopløseligt, fikserbart polært sporstof.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Produkttype Cadaverine
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Carboxylsyre, keton, aldehyd
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Amine, Cadaverine
Etiket eller farvestof Oregon Green™ 488
Etikettype Klassiske farvestoffer
Produktlinje Oregon Green