Få mere at vide
Orciprenaline Sulfate, Mikromol™
Artikelnummer. 17984456
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17984456 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17984456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0148.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Orciprenaline Sulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaproterenol hemisulfate
CAS 5874-97-5
Analyt- eller komponentnavne Metaproterenol hemisulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C11 H17 N O3 . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,3-Benzenediol, 5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, sulfate (2:1), 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-isopropylaminoethane sulfate, Alotec, Alupent, Astmopent, Metaprel, Metaproterenol hemisulfate, Metaproterenol sulfate, Metaproterenol sulfate (2:1) (salt), Novasmasol, Orciprenaline sulfate, Orciprenaline sulfate (2:1) (salt), Th 152, dl-Metaproterenol sulfate, dl-Orciprenaline sulfate, Bis[5-[(1RS)-1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]benzene-1,3-diol] sulfate, Benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy-alpha-[(isopropylamino)methyl]-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (+/-)-Orciprenaline sulfate, 3,5-Dihydroxy-alpha-[(isopropylamino)methyl]benzyl alcohol sulfate (2:1) (salt)
InChI formel InChI=1S/2C11H17NO3.H2O4S/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
SMIL CC(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 5-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzene-1,3-diol;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 520.59
Mængde 250 mg
Formel vægt 520.2091 g/mol