Få mere at vide
Orcinol Monohydrate, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10459180 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10459180 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Artikelnummer. 10459180 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. O/0351/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 6153-39-5
Smeltepunkt 56°C
Farve Beige
Kogepunkt 290°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C7H10O3
MDL nummer 149092
Mængde 25 g
Synonym 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
InChI nøgle NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
IUPAC navn 5-methylbenzene-1,3-diol;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 142.154
PubChem CID 3083941
Formel vægt 142.15g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orcinol monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.