Få mere at vide
Orcinol monohydrat, 99%
Artikelnummer. 10664792 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10664792 25 g Glasflaske 25g
10745231 100 g Glasflaske 100g
10125303 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10664792 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129550250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.91 DKK
    738.65 DKK / 25g
    Spare 82.26 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 6153-39-5 | C7H8O2·H2O | 142,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6153-39-5
Molekylær formel C7H8O2·H2O
Molekylvægt (g/mol) 142.15
MDL nummer MFCD00149092
InChI nøgle NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
PubChem CID 3083941
IUPAC navn 5-methylbenzen-1,3-diol;hydrat
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orcinol monohydrate
Smeltepunkt 56,0 °C til 61,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 290,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 06, 882
Merck Index 14, 6864
Opløselighedsinformation (5% i vand) Klar farveløs til lysebrun
Formel vægt 142.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystals, Powder or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orcinol monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.