Få mere at vide
Orcinol, 99,6 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11458130 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11458130 50 g
11438130 5 g
11448130 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458130 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210250650
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 63939-65-1
Molekylær formel C11H19IN2O
Molekylvægt (g/mol) 322.19
InChI nøgle VVLMSCJCXMBGDI-UHFFFAOYSA-M
Synonym oxotremorine m, oxotremorine-m, 3h oxotremorine-m, n,n,n-trimethyl-4-2-oxopyrrolidin-1-yl but-2-yn-1-aminium, trimethyl-4-2-oxopyrrolidin-1-yl but-2-ynyl azanium, n,n,n-trimethyl-4-2-oxo-1-pyrrolidinyl-2-butyn-1-aminium, 2-butyn-1-aminium, n,n,n-trimethyl-4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, chembl23957, spectrum_001982, tocris-1067
PubChem CID 3027782
IUPAC navn trimethyl-[4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-2-ynyl]azanium;iodide
SMIL C[N+](C)(C)CC#CCN1CCCC1=O.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orcinol
Farve Tan til hvid
Analyseprocentområde ∽98%
Mængde 50 g
Formel vægt 142.2
Procent renhed 99.6%
Fysisk form Pulver