Få mere at vide
Orcinol, 98%
Artikelnummer. 10517562 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10517562 25 g Glasflaske 25g
10637211 5 g Glasflaske 5g
11924681 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10517562 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416580250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 504-15-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-15-4
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00002291
InChI nøgle OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym orcinol, 3,5-dihydroxytoluene, 5-methylresorcinol, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene, orcin, 5-methyl-1,3-benzenediol, 5-methylresorcin, 3-hydroxy-5-methylphenol, 3,5-toluenediol, 1,3-benzenediol, 5-methyl
PubChem CID 10436
ChEBI CHEBI:16536
IUPAC navn 5-methylbenzen-1,3-diol
SMIL CC1=CC(O)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orcinol
Smeltepunkt 105.0°C to 110.0°C
Farve Brun-Pink til Grå-Pink
Kogepunkt 290.0°C
Flammepunkt 159°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15,6959
Formel vægt 124.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orcinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter..
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.