Få mere at vide
Orcein Staining, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10449180 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10449180 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10449180 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. O/0300/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 1400-62-0
Molekylær formel C28H24N2O7
MDL nummer 62310
InChI nøgle VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
IUPAC navn 2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-methylanilino)-1,9-dimethyldibenzofuran-3,7-dione
Molekylvægt (g/mol) 500.507
PubChem CID 5386447
Formel vægt 500.51g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Brown/Red
Mængde 5 g
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orcein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /