Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Orcein, ren
Artikelnummer. p-3734567 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10435091
Brand: Thermo Scientific Chemicals 416570050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
orcein, C28H24N2O7, CAS Number-1400-62-0, Natural Red 28, 25g, 0.98 to 1.18, 06, 885, Black-Purple to Brown, 500.51, Pure, GHS Signal Word: Warning, GHS H Statement: Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. | CAS: 1400-62-0 | C28H24N2O7 | 500.507 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1400-62-0
Molekylær formel C28H24N2O7
Molekylvægt (g/mol) 500.507
MDL nummer MFCD00062310
InChI nøgle VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natural Red 28
PubChem CID 5386447
IUPAC navn 2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-methylanilino)-1,9-dimethyldibenzofuran-3,7-dion
SMIL CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale orcein
Absorptionsforhold 0.98 to 1.18
Beilstein 06, 885
Merck Index 15, 6958
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 575 to 582nm
Formel vægt 500.51
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Sort/lilla til brun
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orcein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /