Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Orcein, ren
Artikelnummer. 10490442 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10490442 25 g 25g
10435091 5 g 5g
10053583 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10490442 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 416570250
 Begrænset vare
På lager
orcein, C28H24N2O7, CAS Number-1400-62-0, Natural Red 28, 25g, 0,98 til 1,18, 06,885, Black-Purple til Brown, 500,51, Pure, GHS Signal Word: Advarsel, GHS H-udtalelse: Skadelig hvis den sluges. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. | CAS: 1400-62-0 | C28H24N2O7 | 500,507 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1400-62-0
Molekylær formel C28H24N2O7
Molekylvægt (g/mol) 500.507
MDL nummer MFCD00062310
InChI nøgle VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natural Red 28
PubChem CID 5386447
IUPAC navn 2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-methylanilino)-1,9-dimethyldibenzofuran-3,7-dion
SMIL CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale orcein
Absorptionsforhold 0,98 til 1,18
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 575 til 582nm
Emballage Glasflaske
Beilstein 06, 885
Merck Index 15, 6958
Farve Sort/lilla til brun
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 500.51
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orcein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /