Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Orcein, ren
Artikelnummer. 10435091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10435091 5 g 5g
10490442 25 g 25g
10053583 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10435091 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 416570050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.53 DKK
    670.65 DKK / 5g
    Spare 74.88 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
orcein, C28H24N2O7, CAS Number-1400-62-0, Natural Red 28, 25g, 0,98 til 1,18, 06,885, Black-Purple til Brown, 500,51, Pure, GHS Signal Word: Advarsel, GHS H-udtalelse: Skadelig hvis den sluges. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. | CAS: 1400-62-0 | C28H24N2O7 | 500,507 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1400-62-0
Molekylær formel C28H24N2O7
Molekylvægt (g/mol) 500.507
MDL nummer MFCD00062310
InChI nøgle VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natural Red 28
PubChem CID 5386447
IUPAC navn 2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-methylanilino)-1,9-dimethyldibenzofuran-3,7-dion
SMIL CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale orcein
Absorptionsforhold 0.98 to 1.18
Beilstein 06, 885
Merck Index 15, 6958
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 575 to 582nm
Formel vægt 500.51
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Sort/lilla til brun
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orcein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /