Få mere at vide
Orcein, til analyse
Artikelnummer. 11459806
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459806 1 g 1g
11469806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20294.03
 Begrænset vare
På lager
Rød farvestof, der bruges i mikroskopi som beitsmiddel til farvning af flageller samt til at opdage elastisk væv i sputum. | CAS: 1400-62-0 | C28H24N2O7 | 500,507 g/mol
Det er et rødt farvestof, der bruges i mikroskopi som et bejdsemiddel til farvning af flageller, samt til at påvise elastisk væv i opspyt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1400-62-0
Molekylær formel C28H24N2O7
Molekylvægt (g/mol) 500.507
MDL nummer MFCD00062310
InChI nøgle VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione
PubChem CID 5386447
IUPAC navn 2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-methylanilino)-1,9-dimethyldibenzofuran-3,7-dion
SMIL CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orcein
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, alkohol, eddikesyre (rød farve) og fortyndet vandbaseret alkali (blåviolet farve). Uopløselig i vand.
Fysisk form Pulver