Få mere at vide
Fisherbrand™ ORC aktivt kul patroner
Artikelnummer. 11984159 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Flowhastighed:
60 L/hr.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11984159 60 L/hr. Hver
1 options
Artikelnummer. 11984159
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For at fjerne ubehagelig smag og lugt af klor fra vand. Fisherbrand™ ORC-patroner tilbyder et konstant og garanteret ydelsesniveau.
  • Kulstof findelt for at opfange 100 % klor og 98 % organiske stoffer
  • Ingen elektrisk tilslutning nødvendig
Tekniske data
Flowhastighed 60 L/hr.
Til brug med (applikation) Til vandrensning
Model- ORC
Tryk 3 bar
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) Drift 10 °C til 40 °C
Type Patron
Højde (metrisk) 500 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Nettovægt (metrisk) 1.2 kg