Få mere at vide
Merck Chemicals ORBO™ 43 Supelpak-20 specialbehandlet Amberlite XAD-2 (20/40), 100/50 mg W,W,W (specielt behandlede) separatorer
Artikelnummer. 17760318
Skift visning
Diameter (metrisk):
8 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
17760318 8 mm
1 options
Artikelnummer. 17760318 Leverandør Merck Chemicals Leverandørnr. 20258
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Anvendes til gas- og dampprøvetagning
ORBO™ sorbentrør indeholder to lejer af den samme selektive adsorbent adskilt af glasuld eller skum til gas- og dampprøvetagning. Rørets dobbeltlags- eller to-sengs konstruktion gør det muligt at fange ethvert prøvegennembrud i den mindre back-up seng.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Seng A 100 mg/seng B 50 mg
Materiale W,W,W (særligt behandlede) separatorer
Porestørrelse 20 til 40 mesh
Mængde 50/Pk.
Længde (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) 8 mm
ORBO er et varemærke tilhørende Sigma-Aldrich Co. LLC