Få mere at vide
IKA™ Orbitalt rysteapparat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8001174 Shop alle IKA produkter
Model-:
KS 130 Basic
KS 130 Control
KS 260 Basic
KS 260 Control
Bæreevne (metrisk):
2 kg
7,5 kg
Vise:
LCD-skærm
LED linje
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10316411
Brand: IKA™ 0002980000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan rumme næsten alle former og størrelser beholdere med en bred vifte af tilbehørskombinationer. IKA™ Orbital Shakers fås i en række forskellige modeller med funktioner til at opfylde en række videnskabelige behov.
KS Orbital Shakers kommer med en bred vifte af tilbehørskombinationer for at gøre det muligt at rumme næsten alle karformer og størrelser. Tilbehør er ikke inkluderet. Bestil venligst separat.
KS 130-modellerne
er små, støjsvage orbitale rysteapparatet sikrer lang levetid med ideel drejebevægelse for en maksimal rystevægt på 2 kg.
KS 260-modellerne
er kompakte, flade orbitale rysteapparater med ideel drejebevægelse for en maksimal rystevægt på 7,5 kg.
KS 130/260 Basic:
  • Elektronisk justering af hastighed og timer
  • LED-linjeskærm viser hastigheds- og tidsjustering
KS130/260** Control:
  • Elektronisk justering af hastighed og timer
  • En digitalt skærm gør det muligt at aflæse hastighed, timerfunktion og driftstilstande
  • Elektronisk automatisk indstillende ur: 0 - 9 timer 59 min eller kontinuerlig drift (endeløs)
  • Med integreret slutpunktspositionering (til automatiseret robotstyret prøveudtagning)
  • Alle funktioner kan styres og dokumenteres med labworldsoft™;
**Specialversion med omvendt drejeretning på forespørgsel
KS 501 Digital:
Orbitalt lavprofil-rysteapparat til laboratorier med et behageligt design, stor monteringsflade og belastningskapacitet på op til 15 kg.
  • Trinløs hastighedsregulering på 0 - 300 rpm
  • Digital skærm
  • Orbital diameter 30 mm
  • Ideel til beholdere med et volumen på mere end 250 ml (runde kolber, Erlenmeyer-kolber, kulturkolber og kulturflasker)
  • Ideel til biologiske og mikrobiologiske vækstundersøgelser, til fremstilling af stamopløsninger
  • Garanteret kontinuerlig drift (endeløs), selv under ekstreme belastninger
  • Inkluderer timer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 2 kg
Hastighedsområde 80 til 800 rpm
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 50 °C
Watt 45 W
Produkttype Orbitalt rysteapparat
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 316 mm
Højde (metrisk) 98 mm
Bredde (metrisk) 270 mm
Vægt (metrisk) 8.8 kg
Controller type Analog
Model- KS 130 Basic
Vise LED linje
Timer rækkevidde 5 til 50 min.