Beskrivelse
KS Orbital Shakers kommer med en bred vifte af tilbehørskombinationer for at gøre det muligt at rumme næsten alle karformer og størrelser. Tilbehør er ikke inkluderet. Bestil venligst separat.
KS 130-modellerne
er små, støjsvage orbitale rysteapparatet sikrer lang levetid med ideel drejebevægelse for en maksimal rystevægt på 2 kg.
KS 260-modellerne
er kompakte, flade orbitale rysteapparater med ideel drejebevægelse for en maksimal rystevægt på 7,5 kg.
KS 130/260 Basic:
- Elektronisk justering af hastighed og timer
- LED-linjeskærm viser hastigheds- og tidsjustering
KS130/260** Control:
- Elektronisk justering af hastighed og timer
- En digitalt skærm gør det muligt at aflæse hastighed, timerfunktion og driftstilstande
- Elektronisk automatisk indstillende ur: 0 - 9 timer 59 min eller kontinuerlig drift (endeløs)
- Med integreret slutpunktspositionering (til automatiseret robotstyret prøveudtagning)
- Alle funktioner kan styres og dokumenteres med labworldsoft™;
**Specialversion med omvendt drejeretning på forespørgsel
KS 501 Digital:
Orbitalt lavprofil-rysteapparat til laboratorier med et behageligt design, stor monteringsflade og belastningskapacitet på op til 15 kg.
- Trinløs hastighedsregulering på 0 - 300 rpm
- Digital skærm
- Orbital diameter 30 mm
- Ideel til beholdere med et volumen på mere end 250 ml (runde kolber, Erlenmeyer-kolber, kulturkolber og kulturflasker)
- Ideel til biologiske og mikrobiologiske vækstundersøgelser, til fremstilling af stamopløsninger
- Garanteret kontinuerlig drift (endeløs), selv under ekstreme belastninger
- Inkluderer timer
Tekniske data
Tekniske data
| Bæreevne (metrisk) | 7,5 kg |
| Hastighedsområde | 20 til 500 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 50 °C |
| Watt | 45 W |
| Produkttype | Digitalt orbitalt rysteapparat |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dybde (metrisk) | 420 mm |
| Højde (metrisk) | 98 mm |
| Bredde (metrisk) | 360 mm |
| Vægt (metrisk) | 8.8 kg |
| Vis mere |