Få mere at vide
Grant Instruments™ OLS Aqua Pro Orbital and Linear Shaking Bath
Beskrivelse
Patenteret, kombineret orbital og lineær rystemekanisme i OLS26 muliggør optimering af luftning og forskydningskræfter for reproducerbare resultater.
- Omgivende +5°C til 99°C
- Kør ned til 0°C med tilbehørskøling
- Timer og forudindstillinger
- Aftapningshane og gennemsigtigt låg
- 120V og 230V modeller tilgængelige
- Justerbar rysteintensitet og hastighed op til 200 rpm
- Universel bakke og polycarbonat-låg medfølger som standard
- OLS26 kombinerer justerbar orbital og lineær rystning i ét bad
- Fremragende temperaturydelse med stabilitet og ensartethed ved ±0,1°C
- Dobbeltpunkts brugerkalibrering for optimal nøjagtighed
- Let at skifte mellem orbital og lineær bevægelse, drej blot bærebakken 180 grader
- Diskret rystemekanisme maksimerer arbejdsområdet
- Let at indsætte og fjerne rystebakker, selv når de er fyldt
- Bredt udvalg af tilbehørsrystebakker til sikring af de mest almindeligt anvendte beholdere
- Dobbelt skærm, der viser temperatur og rystehastighed
- Justerbar rysteintensitet og hastighed
- Brugerdefineret højtemperaturalarm og slukning
- Avanceret tørstarts- og tørkørselsbeskyttelse
- Nedtællingsur fra 1 til 999 minutter
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 9 mm |
| Hastighedsområde | 20 til 200 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +5 til 99 °C (0 °C til 99 °C med tilbehørskøling) |
| Holder | 26 L |
| Produkttype | Orbitalt/lineært rystebad |
| Temperaturområde (engelsk) | 41 °F til 210,2 °F |
| Temperaturopløsning | ±0,1 °C |
| Temperaturensartethed | Ved 70 °C ±0,1 °C |
| Dybde (metrisk) | 565 mm |
| Højde (metrisk) | 325 mm |
| Vis mere |