Beskrivelse
Stor footprint orbital shaker med universelle skraldeklemmer giver fleksibiliteten til at bruge en blanding af forskellige størrelser og former på en enkelt platform. Enheden leveres med to skraldeklemmer og en ikke-skraldeklemme.
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 35 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 12 kg |
| Hastighedsområde | 10 til 300 o/min |
| Spænding | 230 V |
| Model- | Genie Temp-Shaker 300 med klæbemåtte |