Få mere at vide
Scientific Industries Orbital-Genie med skraldeklemmer
Artikelnummer. 16637662 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Orbit:
35 mm
Artikelnummer. Orbit
16637662 35 mm
1 options
Artikelnummer. 16637662 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. SI1503
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En kraftig orbitalryster med stort fodaftryk med skraldeklemmer. Giver fleksibiliteten til at bruge en blanding af forskellige størrelser og former på en enkelt platform.
  • Variable rystehastigheder fra 10– 300 rpm med kredsløbsvending
  • Fuldt programmerbar - tid, vendetid og accelerations-/decelerationshastigheder
  • Tilpasset blandingshandling
  • Skab enhver blandingshandling fra en jævn hvirvel til skvulpende beluftning eller noget derimellem
  • Nem at bruge timer
  • Timer viser tid eller, når den er programmeret til en defineret grænse, vil den slukke for enheden
  • Leverer enestående hastighedskontrol, nøjagtighed og holdbarhed
  • Sikrer en jævn rampe-up til den ønskede hastighed og undgår potentielt spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 35 mm
Bæreevne (metrisk) 12 kg
Hastighedsområde 10 til 300 o/min
Elektriske krav 230 V, britisk stik
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 38 °C
Watt 230 W
Strømstyrke 1 A
Produkttype Racheting klemmer
Bæreevne (engelsk) 26 lb.
Certificeringer/compliance CE
Stiktype UK-stik
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 23 tommer
Dybde (metrisk) 590 mm
Dimensioner (L x B) 23 x 20 tommer.
Dimensioner (LxB) Platform 18 x 18 tommer
Dimensioner (L x B x H) 23 x 20 x 9,5 tommer.
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (metrisk) 241 mm
Længde (engelsk) 23 tommer
Længde (engelsk) platform 18 tommer
Længde (metrisk) 590 mm
Længde (metrisk) platform 460 mm
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (metrisk) 500 mm
Bredde (metrisk) platform 460 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 61 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 28 kg
Vægt (engelsk) 46 lb.
Vægt (metrisk) 21 kg
Controller type Tid og hastighed
Oversigt Orbital-Genie skraldeklemmer
Vise Digital tid og hastighed
Til brug med (udstyr) Orbital-Genie
Inkluderer Enheden leveres med to skraldende og en ikke-skraldende polstret klemme
Motortype Stepmotor
Driftsbetingelser Arbejdsfladen, som shakeren placeres på, skal være plan, stabil og skridsikker
Platform stil Skraldeklemmer
Timer rækkevidde 1 min. til 99 timer.