Få mere at vide
Scientific Industries Orbital-Genie til kolbeklemmer
Artikelnummer. 16647662 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
10 til 300 o/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
16647662 10 til 300 o/min Hver
1 options
Artikelnummer. 16647662 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. SI1603
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kraftig orbitalryster med stort fodaftryk til standard kolbeklemmer. Ideel til anvendelser med forskellige størrelser kolber eller bægre.
  • Variable rystehastigheder fra 10– 300 rpm med kredsløbsvending
  • Programmerbar ramping sikrer en jævn rampe op til den ønskede hastighed og undgår potentielt spild
  • Stepmotor leverer enestående hastighedskontrol, nøjagtighed og holdbarhed
  • Nem at bruge timer
  • Timer viser tid eller, når den er programmeret til en defineret grænse, vil den slukke for enheden
  • Fuldt programmerbar - tid, vendetid og accelerations-/decelerationshastigheder
  • Skab enhver blandingshandling fra en jævn hvirvel til skvulpende beluftning eller noget derimellem
  • Flask Clamps er af rustfri stålkonstruktion for øget styrke og sikkerhed
  • Bland og match klemmer i forskellige størrelser på samme platform eller alle i samme størrelse
  • Klemmer sælges separat
  • Dobbeltsidet klæbende tape og klæbemåtte (sælges separat) er alternativer til kolbeklemmer til fastgørelse af beholdere til rysteplatformen
  • Begge er ideelle til beholdere som flasker og fade, der ikke kan holdes med konventionelle klemmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 35 mm
Bæreevne (metrisk) 12 kg
Hastighedsområde 10 til 300 o/min
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 38 °C
Watt 230 W
Strømstyrke 1 A
Produkttype Flaskeklemmer
Bæreevne (engelsk) 26 lb.
Certificeringer/compliance CE
Stiktype UK-stik
Frekvens 50 Hz
Materiale Platform i rustfrit stål
Dybde (engelsk) 23 tommer
Dybde (metrisk) 590 mm
Dimensioner (L x B) 23 x 20 tommer.
Dimensioner (LxB) Platform 18 x 18 tommer
Dimensioner (L x B x H) 23 x 20 x 7 tommer.
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 178 mm
Længde (engelsk) 23 tommer
Længde (engelsk) platform 18 tommer
Længde (metrisk) 590 mm
Længde (metrisk) platform 460 mm
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (metrisk) 500 mm
Bredde (metrisk) platform 460 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 54 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 25 kg
Vægt (engelsk) 46 lb.
Vægt (metrisk) 21 kg
Controller type Tid og hastighed
Oversigt Stor kapacitet, multi-skib orbital shaker
Vise Digital tid og hastighed
Til brug med (udstyr) Orbital-Genie
Inkluderer Shakeren leveres med en platform til at acceptere forskellige størrelser kolber/bægre (kolbeklemmer sælges separat)
Motortype Stepmotor
Driftsbetingelser Arbejdsfladen, som shakeren placeres på, skal være plan, stabil og skridsikker
Platform stil Flaskeklemmer
Timer rækkevidde 1 min. til 99 timer.