Få mere at vide
Scientific Industries Orbital-Genie med klæbende måtte
Artikelnummer. 16657662 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
10 til 300 o/min
Artikelnummer. Hastighedsområde
16657662 10 til 300 o/min
1 options
Artikelnummer. 16657662 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. SI1703
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kraftig Orbital Shaker med stort fodaftryk, perfekt til brug med åbne beholdere og T-kolber.
  • Variable rystehastigheder fra 10– 300 rpm med kredsløbsvending
  • Fuldt programmerbar - tid, vendetid og accelerations-/decelerationshastigheder
  • Skab enhver blandingshandling fra en jævn hvirvel til skvulpende beluftning eller noget derimellem
  • Programmerbar ramping sikrer en jævn rampe op til den ønskede hastighed og undgår potentielt spild
  • Stepmotor leverer enestående hastighedskontrol, nøjagtighed og holdbarhed
  • Nem at bruge timer
  • Timer viser tid eller, når den er programmeret til en defineret grænse, vil den slukke for enheden
  • Flask Clamps kan også bruges på Orbital-Genie Adhering Mat ved at fjerne den blå Adhering Mat (klemmer sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 35 mm
Bæreevne (metrisk) 12 kg
Hastighedsområde 10 til 300 o/min
Elektriske krav 230 V, britisk stik
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 38 °C
Watt 230 W
Strømstyrke 1 A
Produkttype Klæbemåtte
Bæreevne (engelsk) 26 lb.
Certificeringer/compliance CE
Stiktype UK-stik
Frekvens 50 Hz
Materiale Platform i rustfrit stål med klæbemåtte
Dybde (engelsk) 23 tommer
Dybde (metrisk) 590 mm
Dimensioner (L x B) 23 x 20 tommer.
Dimensioner (LxB) Platform 18 x 18 tommer
Dimensioner (L x B x H) 23 x 20 x 7 tommer.
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 178 mm
Længde (engelsk) 23 tommer
Længde (engelsk) platform 18 tommer
Længde (metrisk) 590 mm
Længde (metrisk) platform 460 mm
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (metrisk) 500 mm
Bredde (metrisk) platform 460 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 56 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 25 kg
Vægt (engelsk) 46 lb.
Vægt (metrisk) 21 kg
Controller type Tid og hastighed
Oversigt Orbital-Genie Adhering Mat
Vise Digital tid og hastighed
Til brug med (udstyr) Orbital-Genie
Inkluderer Shakeren leveres med en klæbende gummimåtte til brug med flasker og fade, der ikke kan holdes med konventionelle klemmer
Motortype Stepmotor
Driftsbetingelser Arbejdsfladen, som shakeren placeres på, skal være plan, stabil og skridsikker
Platform stil Klæbemåtte
Timer rækkevidde 1 min. til 99 timer.