Få mere at vide
Grant Instruments™ PSU-20i Multi Function Orbital Platform Shaker
Artikelnummer. 12377627
Skift visning
Hastighedsområde:
20 til 250 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
12377627 20 til 250 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 12377627 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. PSU20i
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13240.00 DKK
    12370.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 869.97 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
PSU-20i kraftig og effektiv mikroprocessorstyret, multifunktionel orbitalt rysteapparat, der har alt, hvad der kræves for at blande dine prøver - rotation, frem- og tilbagegående bevægelse og vibration. Dette muliggør optimering af blandingen, uanset om det er i kolber, bægre, petriskåle eller andre laboratoriebeholdere.
  • Orbital bevægelse (20 til 250 rpm), frem- og tilbagegående bevægelse (20 til 250 rpm) og vibration i ét og samme produkt
  • Belastning op til 8 kg
  • Fuldt programmerbar sekvens, der kan bruge en eller alle funktioner
  • 6 udskiftelige platforme til beholdere op til 1000 ml inklusive en platform med flere niveauer til at rumme et stort antal forskellige mikroplader, petriskåle og kulturposer
  • Rotation frem og tilbage: 0 til 360º drejevinkel, i trin på 30 grader
  • Vibration: 0 til 5º drejevinkel, i trin på 1 grad
Justerbar platform (PUP-330), vist ovenfor, sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 20 mm
Hastighedsområde 20 til 250 rpm
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C
Vise 2-linjers 16-tegns LCD