missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Orbifloxacin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Orbifloxacin |
| CAS | 113617-63-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H20 F3 N3 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Orbifloxacin, 1-Cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-5,6,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 3-Quinolinecarboxylic acid','1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]-5,6,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-','rel-, 3-Quinolinecarboxylic acid','1-cyclopropyl-7-(3,5-dimethyl-1-piperazinyl)-5,6,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-','cis-, CP 104354, Orbax, Posatex |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20F3N3O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-14(21)13(20)12-16(15(17)22)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+ |
| SMIL | C[C@@H]1CN(C[C@H](C)N1)c2c(F)c(F)c3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-5,6,8-trifluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.38 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?