Få mere at vide
Orbifloxacin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478506
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16478506 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16478506 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0915
MedChemExpress Orbifloxacin is a synthetic broad-spectrum fluoroquinolone antibiotic which is approved for use in dogs.
Orbifloxacin is a synthetic broad-spectrum fluoroquinolone antibiotic which is approved for use in dogs.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orbifloxacin
Fysisk form Solid
CAS 113617-63-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H20F3N3O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym CP-104354
Opløselighedsinformation DMSO : 6 mg/mL (15.18 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C(F)=C(F)C(N4C[C@H](C)N[C@H](C)C4)=C3F)C1=O)O
Molekylvægt (g/mol) 395.38
Formel vægt 395.38
Procent renhed 99.36%