Få mere at vide
Orantinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474018
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474018 10 mg
16420377 50 mg
16415016 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16474018 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10517
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Orantinib (SU6668; TSU-68) is a multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with Kis of 2.1 μM, 8 nM and 1.2 μM for Flt-1, PDGFRβ and FGFR1, respectively.
Orantinib (SU6668
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orantinib
Fysisk form Powder
CAS 252916-29-3
Farve Deep Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18N2O3
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym SU6668 TSU-68
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (90.22 mM)
SMIL CC1=C(/C=C2C3=CC=CC=C3NC/2=O)NC(C)=C1CCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 310.35
Formel vægt 310.35
Procent renhed 98.18%