missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Orantinib, MedChemExpress Artikelnummer.: 16415016

Orantinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16415016
100 mg
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16415016

Brand: Medchem Express HY10517

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Orantinib (SU6668; TSU-68) is a multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with Kis of 2.1 μM, 8 nM and 1.2 μM for Flt-1, PDGFRβ and FGFR1, respectively.

Orantinib (SU6668

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Orantinib
Fysisk form Powder
CAS 252916-29-3
Farve Deep Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18N2O3
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym SU6668 TSU-68
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (90.22 mM)
SMIL CC1=C(/C=C2C3=CC=CC=C3NC/2=O)NC(C)=C1CCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 310.35
Formel vægt 310.35
Procent renhed 98.18%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Orantinib, MedChemExpress

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.