Få mere at vide
Orange/Yellow SantopreneTM Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 0.51 mm (0.02 in.), 6/pack
Farve:
Orange/Gul
Materiale:
Santoprene
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.51 mm |
| Materiale | Santoprene |
| Til brug med | Peristaltic Pumps |
| Form | 2 |
| Farve | Orange/Gul |
| Fleksibilitet | Flexible |
| Mængde | 6/Pk. |