Få mere at vide
Orange/White VitonTM Peri-Pump Tubing, 3-Bridge, 0.64 mm (0.025 in.), 6/pack
Artikelnummer. 30325650
Farve:
Orange/Hvid
Materiale:
Viton
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 30325650
Brand: VHG Labs VHGD180266
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.64 mm
Materiale Viton
Til brug med Peristaltic Pumps
Form 3
Farve Orange/Hvid
Fleksibilitet Flexible
Mængde 6/Pk.