Få mere at vide
Spectrum™ Labs Orange/hvid polypropylen parret standard og vægtet lukning
Artikelnummer. 11570910
Skift visning
Mængde:
20 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11570910 20 Pakke Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 11570910 Leverandør Spectrum™ Labs Leverandørnr. 132753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2120.00 DKK
    1945.19 DKK / Pakke med 20
    Spare 174.81 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Kan bruges sammen med en almindelig lukning for at opnå en lodret position af dialyseslangen, hvilket øger dialysehastigheden
Kan bruges sammen med en almindelig lukning for at opnå en lodret position af dialyseslangen, hvilket øger dialysehastigheden. Polypropylen-lukningen indeholder en syrevasket, fluorcarbonbelagt rustfri stålstang indlejret på bagsiden. Ikke til brug med celluloseester eller PVDF-rør.
Tekniske data
Produkttype Parret standard og vægtet lukning
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Parret standard og vægtet lukning
Farve Orange/Hvid
Steriliseringsmetode Autoklaverbar
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 121 °C
Mængde 20 Pakke
Til brug med (applikation) Til standardkarakter RC dialyseslange