Få mere at vide
Orange/Orange VitonTM Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 0.89 mm (0.035 in.), 6/pack
Farve:
Orange/Orange
Materiale:
Viton
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.89 mm |
| Materiale | Viton |
| Til brug med | Peristaltic Pumps |
| Form | 2 |
| Farve | Orange/Orange |
| Fleksibilitet | Flexible |
| Mængde | 6/Pk. |