Få mere at vide
Orange/Orange Solvent Flex Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 0.89 mm (0.035 in.), 12/pack
Farve:
Orange/Orange
Materiale:
Opløsningsmiddel Flex
Pakningsstørrelse:
Hver
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.89 mm |
| Materiale | Opløsningsmiddel Flex |
| Til brug med | Peristaltic Pumps |
| Form | 2 |
| Farve | Orange/Orange |
| Fleksibilitet | Flexible |
| Mængde | 12/Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur