Få mere at vide
KARTELL Orange K32 slange
Beskrivelse
Rød gummi. Nyttig til gasser, ikke-ætsende væsker og syrer med middel koncentration. Fås i forskellige størrelser fra Kartell varekode 0386000 til 0386800. Temperatur: +70 °C/-35 °C SH. A60 +/- 5
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,39 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 mm |
| Materiale | Gummi |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,55 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 14 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 32,81 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Orange |
| Vis mere |