Få mere at vide
KARTELL Orange K32 slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Förpackningsstorlek
10m
Beskrivelse
Rød gummi. Nyttig til gasser, ikke-ætsende væsker og syrer med middel koncentration. Fås i forskellige størrelser fra Kartell varekode 0386000 til 0386800. Temperatur: +70 °C/-35 °C SH. A60 +/- 5
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,24 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6 mm |
| Materiale | Gummi |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,47 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 32.81 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Orange |
| Vis mere |