Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Orange II, ren
Artikelnummer. 10677411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10677411 25 g Glasflaske 25g
10330724 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677411 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 416560250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 633-96-5 | C16H11N2NaO4S | 350,324 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 633-96-5
Molekylær formel C16H11N2NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 350.324
MDL nummer MFCD00011657
InChI nøgle IGQFKZCLTLAWLO-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Orange 7, C.I. 15510, p-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 44135675
IUPAC navn natrium;4-[2-(2-oxonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]benzensulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orange II
Smeltepunkt 164,0 °C
Navn note Pure
Absorptionsforhold 0,93 til 0,98 (P-15/P+15)
Bio. Plet Comm. Certificering Pas
Farvestofindhold 85% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 480 til 486 nm (c=0,01 g/l, H2O)
Emballage Glasflaske
Beilstein 16, 274
Merck Index 15, 6953
Farve Blå til Grøn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 116 g/L (30 °C).
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 350.32
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orange(II)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.