Få mere at vide
Orange G Sodium Salt, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11432582 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11432582 25 g
11442582 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432582 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215178725
Kemiske identifikatorer
CAS 1936-15-8
Molekylær formel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 452.36
MDL nummer MFCD00012457
InChI nøgle AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym Acid orange 10, 7- hydroxy-8- phenylazo-1, 3- naphthalenedisulfonic acid
PubChem CID 131850556
IUPAC navn dinatrium (8Z)-7-oxo-8-(2-phenylhydrazin-1-yliden)-7,8-dihydronaphthalen-1,3-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orange G Sodium Salt
Formel vægt 452.4
Mængde 25 g