Få mere at vide
Melford Orange-G Loading Dye 6X Solution
Mængde:
25 ml
Beskrivelse
6X koncentreret loading farvestof til molekylærbiologiske anvendelser.
6X koncentreret loading farvestof til molekylærbiologiske anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Orange-G Loading Dye 6 x Solution |
| CAS | 7732-18-5, 1936-15-8, 56-81-5 |
| Renhedsgrad noter | Molecular Biology |
| Mængde | 25 ml |