Få mere at vide
Orange G loading farvestof (6X), glycerol baseret, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Gel loading farvestof brugt i molekylærbiologiske protokoller 6X Orange DNA Loading Dye bruges til at forberede DNA markører og prøver til påfyldning på agarose eller polyacrylamid geler. Det anbefales til analyse af små DNA-molekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Gel loading farvestof brugt i molekylærbiologiske protokoller 6X Orange DNA Loading Dye bruges til at forberede DNA markører og prøver til påfyldning på agarose eller polyacrylamid geler. Det anbefales til analyse af små DNA-molekyler.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Indeholder: 0,25% Orange-G og 30% glycerol i autoklaveret DI-vand
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Orange G loading dye |
| Navn note | glycerol based |
| Koncentration | 6X |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Farve | Orange |
| Mængde | 25 ml |
| Fysisk form | Væske |