Få mere at vide
Orange G, Electrophoresis Grade
Artikelnummer. 15415059
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415059 25 g 25g
15425059 100 g 100g
15435059 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15415059 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62743.14
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Kollagenfarve til bindevæv
Kollagenfarve til bindevæv
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1936-15-8
Molekylær formel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 452.36
MDL nummer MFCD00012457
InChI nøgle AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym C.I. 16230; Acid Orange 10
PubChem CID 131850556
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Orange G
Beilstein 4120705
Opløselighedsinformation Soluble in water or methyl cellosolve; Slightly soluble in ethanol
IUPAC navn dinatrium (8Z)-7-oxo-8-(2-phenylhydrazin-1-yliden)-7,8-dihydronaphthalen-1,3-disulfonat
Formel vægt 452.38
Grad Elektroforese
Farve Orange til rød
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver