Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals orange G
Artikelnummer. 10371691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10371691 10 g Glasflaske 10g
10248433 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371691 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 416550100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1936-15-8 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1936-15-8
Molekylær formel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 452.36
MDL nummer MFCD00012457
InChI nøgle AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym Acid Orange 10, 7-Hydroxy-8-(phenylazo)-1, 3-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16230
PubChem CID 131850556
IUPAC navn (8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonsyre;natrium
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orange G
Smeltepunkt 141.0°C
Navn note Pure
Beilstein 16, 300
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol and diethyl ether
Formel vægt 452.35
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g