missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BD Orale sprøjter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
1 mL
3 mL
10 mL
Farve:
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Orale sprøjter

Tekniske data
Tekniske data
Farve | Ravgul |
Latex fri | Ja |
Produkttype | Oral sprøjte |
Volumen (metrisk) | 1 mL |
Sterilitet | Ikke-steril |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
BD Orale sprøjter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion