missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

OR-486, TRC

Artikelnummer. 30419880
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419880 500 mg
30418112 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419880 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO670500500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7659-29-2
Molekylær formel C6 H4 N2 O6
Molekylvægt (g/mol) 200.11
Synonym 3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol, Entacapone Imp. E (EP)
IUPAC navn 3,5-dinitrobenzene-1,2-diol
SMIL Oc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H
Formel vægt 200.0069
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.