Få mere at vide
Tocris Bioscience™ OR-486
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18075122
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18075122 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18075122 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0483/50
COMT inhibitor
Potent and selective inhibitor of catechol-O-methyl-transferase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale OR-486
CAS 7659-29-2
Mængde 50 mg
Molekylær formel C6H4N2O6
Formel vægt 200.11
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 200.106