Få mere at vide
Hirschmann™ opus™ Titrering
Artikelnummer. 11328871
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11328871 10 ml
1 options
Artikelnummer. 11328871 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9582010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19199.25 DKK
    14354.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 4844.36 DKK
    25% Slukket
På lager
Garanterer fremragende nøjagtighed under seriel dispensering. Dispenseren er til motordrevet dispensering direkte fra reagensflasken.
  • Elektronisk kontrol og titrering af volumener
  • Et lysbeskyttelsesvindue til ventilblokken medfølger også i leveringsomfanget
  • TFT touchskærm med brugervenlig menu
  • Metodehukommelse til ni forskellige titreringsprocedurer med lagring af alle indstillinger
  • Medierecirkulationssystem til enkel og hurtig udluftning uden reagenstab
  • Fri rotation
  • Overlegne materialer og pålidelig stempeltætning, selv i tilfælde af problematiske medier
  • USB og RS232 interface til pc-tilslutning
  • Mulighed for integration i automatiserede procedurer
  • Overensstemmelse certificeret
  • Fås i tre forskellige volumener
Tekniske data
Nøjagtighed 0.6%
Produkttype Elektronisk titrering af flasketop
Oversigt opus™ titrering, motoriseret titrering af flasketop med reagensrecirkulationssystem
Volumen (metrisk) 10 ml
Vise TFT touchskærm
Til brug med (udstyr) Flaske
Inkluderer EU, USA, UK stiktype; 3 gevindadaptere (A32, A38, S40)
Inkrementer 0.01 mL
Præcision 0.2%
Mængde 1 stk.
Spænding 240 V