Få mere at vide
Hirschmann™ Opus™ System platform
Beskrivelse
- Grå i farven
- Til flasker op til 2000 ml i kapacitet og 135 mm i diameter
- Skridsikker aflejringsoverflade
- Inkluderer kabelføring
- Tilbehørsartikel
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Til brug med (udstyr) | Opus kontrolenhed |
| Til brug med (applikation) | Sikker placering af flasker |
| Inkluderer | Kabelguide |
| Type | System platform |
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?