Få mere at vide
Hirschmann™ Opus™ Pedalkontakt
Artikelnummer. 10401731
Skift visning
Farve:
Sort, blå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10401731 Sort, blå Hver
1 options
Artikelnummer. 10401731 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9564002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.15 DKK
    647.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 321.54 DKK
    33% Slukket
På lager
En pedalkontakt til at udløse dispensering og titrering.
  • Giver håndfri betjening
  • Variabel afbryderprogrammering
  • Tilbehørsartikel
  • Velegnet til Opus™ dispensere og titreringsenheder
  • Tilslutningskabel medfølger
Tekniske data
Farve Sort, blå
Til brug med (udstyr) Opus dispensere og titreringsenheder
Til brug med (applikation) Hands-Free Operation
Inkluderer Tilslutningskabel
Type Fodnøgle