Få mere at vide
Hirschmann™ opus™ Dispenser
Artikelnummer. 10033413
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10033413 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10033413 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9581050
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Garanterer fremragende nøjagtighed under seriel dispensering. Hirschmann Instruments™ opus™ Dispenseren er til motordrevet dispensering direkte fra reagensflasken.
  • Fås i tre forskellige volumener
  • Dispenser touch screen modul inkl. brun UV-beskyttelse
  • Komplet elektronisk styring
  • Med reagensrecirkulationssystem
  • Seriel og USB interface
Tekniske data
Nøjagtighed 0.6%
Produkttype Opus dispenser
Volumen (metrisk) 50 ml
Til brug med (applikation) Til motordrevet dispensering direkte fra reagensflasken
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz