Få mere at vide
Hirschmann™ Opus™ Dispenser håndkontakt
Artikelnummer. 10401541
Skift visning
Type:
Håndnøgle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10401541 Håndnøgle Hver
1 options
Artikelnummer. 10401541 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9564001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.20 DKK
    531.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 270.23 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Håndkontakt til fjernudløsning af dispenseringstrinnet med en opus™ dispenser.
  • For opus™
  • Programmerbar
Tekniske data
Til brug med (applikation) Start af doseringsoperationen (for basisenheder 10 + 20 + 50 ml)
nr. pr. pakke 1 hver
Type Håndnøgle